Anti-NSF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5830
BWRLBS5830EA 262 EUR InStock
BWRLBS5830
Anti-NSF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 157-202 of Human NSF.
NSF pAb detects endogenous levels of NSF protein.
Type: Primary
Antigen: NSF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité