Anti-PBR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5840
BWRLBS5840EA 262 EUR InStock
BWRLBS5840
Anti-PBR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 124-169 of Human PBR.
PBR pAb detects endogenous levels of PBR protein.
Type: Primary
Antigen: PBR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité