Anti-PDE4C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5844
BWRLBS5844EA 262 EUR InStock
BWRLBS5844
Anti-PDE4C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 333-378 of Human PDE4C.
PDE4C pAb detects endogenous levels of PDE4C protein.
Type: Primary
Antigen: PDE4C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité