Anti-PITPNB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5858
BWRLBS5858EA 262 EUR InStock
BWRLBS5858
Anti-PITPNB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 226-271 of Human PITPNB.
PITPNB pAb detects endogenous levels of PITPNB protein.
Type: Primary
Antigen: PITPNB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS5858
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité