Anti-RANBP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5882
BWRLBS5882EA 262 EUR InStock
BWRLBS5882
Anti-RANBP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 841-886 of Human RANBP6.
RANBP6 pAb detects endogenous levels of RANBP6 protein.
Type: Primary
Antigen: RANBP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité