Anti-RAPGEF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5890
BWRLBS5890EA 262 EUR InStock
BWRLBS5890
Anti-RAPGEF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 476-521 of Human RAPGEF5.
RAPGEF5 pAb detects endogenous levels of RAPGEF5 protein.
Type: Primary
Antigen: RAPGEF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité