Anti-RGS5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5897
BWRLBS5897EA 262 EUR InStock
BWRLBS5897
Anti-RGS5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 130-175 of Human RGS5.
RGS5 pAb detects endogenous levels of RGS5 protein.
Type: Primary
Antigen: RGS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité