Anti-RPL17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5903
BWRLBS5903EA 262 EUR InStock
BWRLBS5903
Anti-RPL17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 139-184 of Human RPL17.
RPL17 pAb detects endogenous levels of RPL17 protein.
Type: Primary
Antigen: RPL17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité