Anti-RPL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5904
BWRLBS5904EA 262 EUR InStock
BWRLBS5904
Anti-RPL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 262-307 of Human RPL3.
RPL3 pAb detects endogenous levels of RPL3 protein.
Type: Primary
Antigen: RPL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité