Anti-RPS4X Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5910
BWRLBS5910EA 262 EUR InStock
BWRLBS5910
Anti-RPS4X Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 132-177 of Human RPS4X.
RPS4X pAb detects endogenous levels of RPS4X protein.
Type: Primary
Antigen: RPS4X
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité