Anti-PPP1R19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5913
BWRLBS5913EA 262 EUR InStock
BWRLBS5913
Anti-PPP1R19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 181-226 of Human PPP1R19.
PPP1R19 pAb detects endogenous levels of PPP1R19 protein.
Type: Primary
Antigen: PPP1R19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité