Anti-SCK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5923
BWRLBS5923EA 262 EUR InStock
BWRLBS5923
Anti-SCK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 339-384 of Human SCK.
SCK pAb detects endogenous levels of SCK protein.
Type: Primary
Antigen: SCK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité