Anti-SRSF11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5927
BWRLBS5927EA 262 EUR InStock
BWRLBS5927
Anti-SRSF11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 260-305 of Human SRSF11.
SRSF11 pAb detects endogenous levels of SRSF11 protein.
Type: Primary
Antigen: SRSF11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité