Anti-SLC43A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5933
BWRLBS5933EA 262 EUR InStock
BWRLBS5933
Anti-SLC43A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 275-320 of Human SLC43A1.
SLC43A1 pAb detects endogenous levels of SLC43A1 protein.
Type: Primary
Antigen: SLC43A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité