Anti-SUHW1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5951
BWRLBS5951EA 262 EUR InStock
BWRLBS5951
Anti-SUHW1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 491-536 of Human SUHW1.
SUHW1 pAb detects endogenous levels of SUHW1 protein.
Type: Primary
Antigen: SUHW1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité