Anti-TFEB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5963
BWRLBS5963EA 262 EUR InStock
BWRLBS5963
Anti-TFEB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 6-51 of Human TFEB.
  • TFEB pAb detects endogenous levels of TFEB protein.
Type: Primary
Antigen: TFEB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité