Anti-UBASH3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5968
BWRLBS5968EA 262 EUR InStock
BWRLBS5968
Anti-UBASH3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 356-401 of Human UBASH3A.
UBASH3A pAb detects endogenous levels of UBASH3A protein.
Type: Primary
Antigen: UBASH3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité