Anti-UBE2D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5969
BWRLBS5969EA 262 EUR InStock
BWRLBS5969
Anti-UBE2D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 102-147 of Human UBE2D2.
UBE2D2 pAb detects endogenous levels of UBE2D2 protein.
Type: Primary
Antigen: UBE2D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité