Anti-USP19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5975
BWRLBS5975EA 262 EUR InStock
BWRLBS5975
Anti-USP19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 439-484 of Human USP19.
USP19 pAb detects endogenous levels of USP19 protein.
Type: Primary
Antigen: USP19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité