Anti-ZC3H11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5978
BWRLBS5978EA 262 EUR InStock
BWRLBS5978
Anti-ZC3H11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 339-384 of Human ZC3H11A.
ZC3H11A pAb detects endogenous levels of ZC3H11A protein.
Type: Primary
Antigen: ZC3H11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité