Anti-ZNF50 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5985
BWRLBS5985EA 262 EUR InStock
BWRLBS5985
Anti-ZNF50 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 363-408 of Human ZNF50.
ZNF50 pAb detects endogenous levels of ZNF50 protein.
Type: Primary
Antigen: ZNF50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité