Anti-CYP8B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5986
BWRLBS5986EA 262 EUR InStock
BWRLBS5986
Anti-CYP8B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 416-461 of Human CYP8B1.
CYP8B1 pAb detects endogenous levels of CYP8B1 protein.
Type: Primary
Antigen: CYP8B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité