Anti-ZADH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5987
BWRLBS5987EA 262 EUR InStock
BWRLBS5987
Anti-ZADH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 228-273 of Human ZADH1.
ZADH1 pAb detects endogenous levels of ZADH1 protein.
Type: Primary
Antigen: ZADH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité