Anti-VHL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60046
BWRLBS60046EA 262 EUR InStock
BWRLBS60046
Anti-VHL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human VHL.
VHL pAb detects endogenous levels of VHL protein.
Type: Primary
Antigen: VHL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité