Anti-LRP12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60170
BWRLBS60170EA 262 EUR InStock
BWRLBS60170
Anti-LRP12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human LRP12.
LRP12 pAb detects endogenous levels of LRP12 protein.
Type: Primary
Antigen: LRP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité