Anti-RAB8B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60223
BWRLBS60223EA 262 EUR InStock
BWRLBS60223
Anti-RAB8B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human RAB8B.
RAB8B pAb detects endogenous levels of RAB8B protein.
Type: Primary
Antigen: RAB8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité