Anti-CACNA1E Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60267
BWRLBS60267EA 262 EUR InStock
BWRLBS60267
Anti-CACNA1E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human CACNA1E.
CACNA1E pAb detects endogenous levels of CACNA1E protein.
Type: Primary
Antigen: CACNA1E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité