Anti-DEFB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60360
BWRLBS60360EA 262 EUR InStock
BWRLBS60360
Anti-DEFB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human DEFB4.
DEFB4 pAb detects endogenous levels of DEFB4A/DEFB4B protein.
Type: Primary
Antigen: DEFB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité