Anti-Tenascin-C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60385
BWRLBS60385EA 262 EUR InStock
BWRLBS60385
Anti-Tenascin-C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human Tenascin-C.
Tenascin-C pAb detects endogenous levels of Tenascin-C protein.
Type: Primary
Antigen: Tenascin-C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité