Anti-HOX-B7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60431
BWRLBS60431EA 262 EUR InStock
BWRLBS60431
Anti-HOX-B7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human HOX-B7.
HOX-B7 pAb detects endogenous levels of HOX-B7 protein.
Type: Primary
Antigen: HOX-B7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité