Anti-ENPP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60438
BWRLBS60438EA 262 EUR InStock
BWRLBS60438
Anti-ENPP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human ENPP3.
ENPP3 pAb detects endogenous levels of ENPP3 protein.
Type: Primary
Antigen: ENPP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité