Anti-RPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60446
BWRLBS60446EA 262 EUR InStock
BWRLBS60446
Anti-RPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human RPA1.
RPA1 pAb detects endogenous levels of RPA1 protein.
Type: Primary
Antigen: RPA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité