Anti-Fatty Acid SynthasepAb Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6050
BWRLBS6050EA 341 EUR InStock
BWRLBS6050
Anti-Fatty Acid SynthasepAb Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Fatty Acid Synthase.
FASN pAb detects endogenous levels of FASN protein.
Type: Primary
Antigen: Fatty Acid SynthasepAb
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité