Anti-GRP94 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6093
BWRLBS6093EA 341 EUR InStock
BWRLBS6093
Anti-GRP94 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GRP94.
GRP94 pAb detects endogenous levels of GRP94 protein.
Type: Primary
Antigen: GRP94
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité