Anti-Arrestin-beta-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6102
BWRLBS6102EA 341 EUR InStock
BWRLBS6102
Anti-Arrestin-beta-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Arrestin-beta-1.
Arrestin-?-1 pAb detects endogenous levels of Arrestin-?-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Arrestin-beta-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité