Anti-14-3-3 epsilon Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6109
BWRLBS6109EA 341 EUR InStock
BWRLBS6109
Anti-14-3-3 epsilon Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human 14-3-3 epsilon.
14-3-3 ? pAb detects endogenous levels of 14-3-3 ? protein.
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité