Anti-Rho C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6113
BWRLBS6113EA 341 EUR InStock
BWRLBS6113
Anti-Rho C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Rho C.
RHOC pAb detects endogenous levels of RHOC protein.
Type: Primary
Antigen: Rho C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité