Anti-GDF-15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6152
BWRLBS6152EA 341 EUR InStock
BWRLBS6152
Anti-GDF-15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human GDF-15.
GDF15 pAb detects endogenous levels of GDF15 protein.
Type: Primary
Antigen: GDF-15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité