Anti-p-Cdk1/Cdc2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T161 ]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6340
BWRLBS6340EA 379 EUR InStock
BWRLBS6340
Anti-p-Cdk1/Cdc2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T161 ]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Cdk1/Cdc2 around the phosphorylation site of Serine 795.
p-Cdk1/Cdc2 (T161 ) pAb detects endogenous levels of Cdk1/Cdc2 protein only when phosphorylated at Thr161.
Type: Primary
Antigen: p-Cdk1/Cdc2
Clonality: Polyclonal
Clone: T161
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité