Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-p38/MAPK14 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T180]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS6382
BWRLBS6382EA 379 EUR InStock
BWRLBS6382
Anti-p-p38/MAPK14 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T180]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human p38/MAPK14 around the phosphorylation site of Threonine 180.

P-MAPK14(T180) pAb detects endogenous levels of MAPK14 protein only when phosphorylated at Thr180.

Type: Primary
Antigen: p-p38/MAPK14
Clonality: Polyclonal
Clone: T180
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité