Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-PLC gamma2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y759]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS64003
BWRLBS64003EA 284 EUR InStock
BWRLBS64003
Anti-p-PLC gamma2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y759]
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human PLC gamma2 around the phosphorylation site of Tyrosine 759.

p-PLC ?2 (Y759) pAb detects endogenous levels of PLC ?2 protein only when phosphorylated at Tyr759.

Type: Primary
Antigen: p-PLC gamma2
Clonality: Polyclonal
Clone: Y759
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité