Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF Basic Rabbit Polyclonal Antibody [clone: FGF2 ]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS6432
BWRLBS6432EA 341 EUR InStock
BWRLBS6432
Anti-FGF Basic Rabbit Polyclonal Antibody [clone: FGF2 ]
Anticorps
Recombinant full length Human FGF Basic.

Basic FGF (FGF2 ) pAb detects endogenous levels of Basic FGF (FGF2 ) protein.

Type: Primary
Antigen: FGF Basic
Clonality: Polyclonal
Clone: FGF2
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité