Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6445
BWRLBS6445EA 341 EUR InStock
BWRLBS6445
Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human ASK1.
ASK1 pAb detects endogenous levels of ASK1 protein.
Type: Primary
Antigen: ASK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité