Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6462
BWRLBS6462EA 341 EUR InStock
BWRLBS6462
Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CDK4.
CDK4 pAb detects endogenous levels of CDK4 protein.
Type: Primary
Antigen: CDK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité