Anti-MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6472
BWRLBS6472EA 341 EUR InStock
BWRLBS6472
Anti-MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MEK2.
MEK2 pAb detects endogenous levels of MEK2 protein.
Type: Primary
Antigen: MEK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité