Anti-VEGF-A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6496
BWRLBS6496EA 341 EUR InStock
BWRLBS6496
Anti-VEGF-A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human VEGF-A.
VEGFA pAb detects endogenous levels of VEGFA protein.
Type: Primary
Antigen: VEGF-A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité