Anti-Annexin 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6524
BWRLBS6524EA 341 EUR InStock
BWRLBS6524
Anti-Annexin 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Annexin 2.
Annexin 2 pAb detects endogenous levels of Annexin 2 protein.
Type: Primary
Antigen: Annexin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité