Anti-p21 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: FL]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6561
BWRLBS6561EA 341 EUR InStock
BWRLBS6561
Anti-p21 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: FL]
Anticorps
Recombinant full length Human P21.
p21 (FL) pAb detects endogenous levels of p21 protein.
Type: Primary
Antigen: p21
Clonality: Polyclonal
Clone: FL
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité