Anti-HFE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6621
BWRLBS6621EA 341 EUR InStock
BWRLBS6621
Anti-HFE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human HFE.
HFE pAb detects endogenous levels of HFE protein.
Type: Primary
Antigen: HFE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité