Anti-KLRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6645
BWRLBS6645EA 341 EUR InStock
BWRLBS6645
Anti-KLRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human KLRD1.
KLRD1 pAb detects endogenous levels of KLRD1 protein.
Type: Primary
Antigen: KLRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité